주요 문서
ENAH03A1A245
Enamine
2,2-difluoro-2-(4-hydroxyoxan-4-yl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.15
MDL number:
Iupac Name
difluoro(4-hydroxytetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H10F2O4/c8-7(9,5(10)11)6(12)1-3-13-4-2-6/h12H,1-4H2,(H,10,11)
InChI key
BQVRHLNGMNBUGZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-706065
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-706065
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)