주요 문서
ENAH03A1A0DC
Enamine
2-bromo-4-methyl-1-(pentafluoroethyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
289.04
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-4-methyl-1-(perfluoroethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H6BrF5/c1-5-2-3-6(7(10)4-5)8(11,12)9(13,14)15/h2-4H,1H3
InChI key
HNMJLGNQJDODQS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1198034
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1198034
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)