주요 문서
ENAH03A18EEE
Enamine
3-bromofuran-2-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.98
MDL number:
mp
51-53
Iupac Name
3-bromofuran-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H2BrNO/c6-4-1-2-8-5(4)3-7/h1-2H
InChI key
PKBHDRWOPSSOIV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178095
Melting Point
51-53
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178095
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)