주요 문서
ENAH03A18E73
Enamine
4-ethoxy-6-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine-5-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.18
MDL number:
Iupac Name
4-ethoxy-2-hydroxy-6-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H9N3O2/c1-3-13-7-6(4-9)5(2)10-8(12)11-7/h3H2,1-2H3,(H,10,11,12)
InChI key
OGNGRGXGPBZDHT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1177719
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1177719