주요 문서
ENAH03A18C80
Enamine
4-(3-oxocyclobutyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.2
MDL number:
Iupac Name
4-(3-oxocyclobutyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H10O3/c12-10-5-9(6-10)7-1-3-8(4-2-7)11(13)14/h1-4,9H,5-6H2,(H,13,14)
InChI key
ANYQAUQHQCWOQK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178077
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178077
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)