주요 문서
ENAH03A18C01
Enamine
methyl 2-[(methylamino)oxy]acetate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.58
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-((methylamino)oxy)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H9NO3.ClH/c1-5-8-3-4(6)7-2;/h5H,3H2,1-2H3;1H
InChI key
NYERODLVZORRGS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1177803
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1177803
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)