주요 문서
ENAH03A180BD
Enamine
8-methoxy-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.73
MDL number:
Iupac Name
8-methoxy-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO.ClH/c1-8-6-9-4-3-5-11(14-2)12(9)10(13)7-8;/h3-5,8,10H,6-7,13H2,1-2H3;1H
InChI key
RSGQIGGDCUXETH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1168268
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1168268
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)