주요 문서
ENAH03A17BB2
Enamine
4-(4-chloro-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.66
MDL number:
Iupac Name
4-(4-chloro-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H9ClN2O/c1-8-11(12)6-14(13-8)10-4-2-9(7-15)3-5-10/h2-7H,1H3
InChI key
HMFRSRGDOFZHQA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1165852
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1165852
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)