주요 문서
ENAH03A17ACE
Enamine
1-aminospiro[4.4]nonane-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.25
MDL number:
Iupac Name
1-aminospiro[4.4]nonane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO2/c11-10(8(12)13)7-3-6-9(10)4-1-2-5-9/h1-7,11H2,(H,12,13)
InChI key
VFCZMWIZMJKXBD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1167133
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1167133
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)