주요 문서
ENAH03A10384
Enamine
1-methoxycyclooctane-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.25
MDL number:
Iupac Name
1-methoxycyclooctanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H18O3/c1-13-10(9(11)12)7-5-3-2-4-6-8-10/h2-8H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
SSYMAKHAABBZOQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1143741
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1143741
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)