주요 문서
ENAH03A0EA8C
Enamine
3-methyl-2-(2-methyl-1,3-thiazol-5-yl)butanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.27
MDL number:
Iupac Name
3-methyl-2-(2-methylthiazol-5-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C9H13NO2S/c1-5(2)8(9(11)12)7-4-10-6(3)13-7/h4-5,8H,1-3H3,(H,11,12)
InChI key
KVZJWHKQHUZHLD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1139348
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1139348
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)