주요 문서
ENAH03A08377
Enamine
4,4-difluorobutane-1-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.61
MDL number:
Iupac Name
4,4-difluorobutane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H7ClF2O2S/c5-10(8,9)3-1-2-4(6)7/h4H,1-3H2
InChI key
DTRYOMRJWMCQHA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1120619
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1120619
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)