주요 문서
ENAH03A074E5
Enamine
{4H,5H,6H,7H,8H-cyclohepta[d][1,2]oxazol-3-yl}methanesulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
249.72
MDL number:
Iupac Name
(5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[d]isoxazol-3-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H12ClNO3S/c10-15(12,13)6-8-7-4-2-1-3-5-9(7)14-11-8/h1-6H2
InChI key
FSPIPBLXXZZTKX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1117440
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1117440
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)