주요 문서
ENAH03A02244
Enamine
4-(1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}-5-methylpyrrolidin-3-yl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
427.5
MDL number:
Iupac Name
4-(1-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-5-methylpyrrolidin-3-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C27H25NO4/c1-17-14-20(18-10-12-19(13-11-18)26(29)30)15-28(17)27(31)32-16-25-23-8-4-2-6-21(23)22-7-3-5-9-24(22)25/h2-13,17,20,25H,14-16H2,1H3,(H,29,30)
InChI key
UPCAQJUCLDBCNF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658085
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658085
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)