주요 문서
ENAH03A01E68
Enamine
3-(1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}azetidin-3-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
377.44
MDL number:
Iupac Name
3-(1-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)azetidin-3-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C23H23NO4/c25-22(26)15-9-14(10-15)16-11-24(12-16)23(27)28-13-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-8,14-16,21H,9-13H2,(H,25,26)
InChI key
PQRQBKHSFWCPAQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-657634
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-657634
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)