주요 문서
ENAH03A01DB7
Enamine
[2-(4-methylpiperidin-1-yl)phenyl]methanamine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
277.24
MDL number:
Iupac Name
(2-(4-methylpiperidin-1-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H20N2.2ClH/c1-11-6-8-15(9-7-11)13-5-3-2-4-12(13)10-14;;/h2-5,11H,6-10,14H2,1H3;2*1H
InChI key
VHPBUXCWRVFJRR-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651520
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651520
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)