주요 문서
ENAH03A01D54
Enamine
ethyl 2-(5-amino-3-cyclopropyl-1H-pyrazol-1-yl)acetate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.71
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2-(5-amino-3-cyclopropyl-1H-pyrazol-1-yl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N3O2.ClH/c1-2-15-10(14)6-13-9(11)5-8(12-13)7-3-4-7;/h5,7H,2-4,6,11H2,1H3;1H
InChI key
MQGGOZXIICDHPA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651396
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651396
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)