주요 문서
ENAH03A01911
Enamine
(2-fluoro-3-nitrophenyl)methanesulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
253.64
MDL number:
Iupac Name
(2-fluoro-3-nitrophenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5ClFNO4S/c8-15(13,14)4-5-2-1-3-6(7(5)9)10(11)12/h1-3H,4H2
InChI key
JVZQNNPQUDLNBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-293043
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-293043
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)