주요 문서
ENAH03A01798
Enamine
4-cyanopyridine-2-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.19
MDL number:
Iupac Name
4-cyano-2-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H5N3O2S/c7-4-5-1-2-9-6(3-5)12(8,10)11/h1-3H,(H2,8,10,11)
InChI key
RLKJGADWGKBXSV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-273821
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-273821
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)