주요 문서
ENAH03A016F1
Enamine
methyl 5-oxaspiro[3.4]oct-7-ene-8-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.19
MDL number:
Iupac Name
methyl 5-oxaspiro[3.4]oct-7-ene-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H12O3/c1-11-8(10)7-3-6-12-9(7)4-2-5-9/h3H,2,4-6H2,1H3
InChI key
SAKJFKMJMHMUEG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384076
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384076
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)