주요 문서
ENAH03A0161F
Enamine
4-bromo-2-chloro-1-(difluoromethoxy)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.46
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-1-(difluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H4BrClF2O/c8-4-1-2-6(5(9)3-4)12-7(10)11/h1-3,7H
InChI key
DWKPACZUZNQYSQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218311
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218311
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)