주요 문서
ENAH03A014B8
Enamine
azetidin-3-yl acetate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151.59
MDL number:
Iupac Name
3-azetidinyl acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9NO2.ClH/c1-4(7)8-5-2-6-3-5;/h5-6H,2-3H2,1H3;1H
InChI key
FMZWYSVWWFCTDP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223891
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223891
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)