주요 문서
ENAH03A013D1
Enamine
5-ethynyl-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
174.13
MDL number:
Iupac Name
5-ethynyl-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H5F3N2/c1-3-5-4-6(7(8,9)10)11-12(5)2/h1,4H,2H3
InChI key
QEYBTDITCMOUCL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1086942
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1086942
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)