주요 문서
ENAH03A01393
Enamine
3-amino-2-cyclopropylpropan-1-ol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151.64
MDL number:
Iupac Name
3-amino-2-cyclopropylpropan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c7-3-6(4-8)5-1-2-5;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H
InChI key
CQTUICIRMSUXAL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266307
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266307
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)