주요 문서
ENAH03A0136B
Enamine
3,3-diethoxy-1-methylcyclobutane-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.25
MDL number:
Iupac Name
3,3-diethoxy-1-methylcyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H18O4/c1-4-13-10(14-5-2)6-9(3,7-10)8(11)12/h4-7H2,1-3H3,(H,11,12)
InChI key
BVAJHKBAAMMTBK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1091607
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1091607
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)