주요 문서
ENAH03A003D8
Enamine
1-cyclopentyl-3-methylurea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
142.2
MDL number:
Iupac Name
N-cyclopentyl-N'-methylurea
Inchi Code
1S/C7H14N2O/c1-8-7(10)9-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3,(H2,8,9,10)
InChI key
UQHLFZVUHJUWGD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1081953
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1081953
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)