주요 문서
ENAH03A0036B
Enamine
1-methyl-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.14
MDL number:
Iupac Name
1-methyl-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C5H8N4O/c1-9-3-2-4(8-9)5(10)7-6/h2-3H,6H2,1H3,(H,7,10)
InChI key
VHRVJYZZWNADNS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1082730
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1082730