주요 문서
ENAH03A00297
Enamine
benzenesulfonyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.07
MDL number:
mp
19-20
Iupac Name
benzenesulfonyl bromide
Inchi Code
1S/C6H5BrO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
CGWWQPZGKPHLBU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1081983
Melting Point
19-20
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1081983
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)