주요 문서
ENAH03A000B0
Enamine
lithium(1+) ion 4-hydroxybutane-1-sulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.12
MDL number:
Iupac Name
lithium 4-hydroxybutane-1-sulfonate
Inchi Code
1S/C4H10O4S.Li/c5-3-1-2-4-9(6,7)8;/h5H,1-4H2,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
JVUTWSBTKMUFMN-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
RT
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1081931
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1081931
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)