주요 문서
ENAH039FE7AA
Enamine
1-hydroxy-3-phenylcyclobutane-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.21
MDL number:
Iupac Name
1-hydroxy-3-phenylcyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H12O3/c12-10(13)11(14)6-9(7-11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,14H,6-7H2,(H,12,13)
InChI key
NISXNPHYOJACHC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1074247
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1074247
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)