주요 문서
ENAH039FE7A6
Enamine
2-{[2-(aminomethyl)-1,3-thiazol-4-yl]methyl}-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
354.23
MDL number:
Iupac Name
2-((2-(aminomethyl)thiazol-4-yl)methyl)isoindoline-1,3-dione hydrobromide
Inchi Code
1S/C13H11N3O2S.BrH/c14-5-11-15-8(7-19-11)6-16-12(17)9-3-1-2-4-10(9)13(16)18;/h1-4,7H,5-6,14H2;1H
InChI key
SNWAPPLDTWGECY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1071963
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1071963
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)