주요 문서
ENAH039FE276
Enamine
4-(dibutylamino)butanoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
251.8
MDL number:
Iupac Name
4-(dibutylamino)butanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H25NO2.ClH/c1-3-5-9-13(10-6-4-2)11-7-8-12(14)15;/h3-11H2,1-2H3,(H,14,15);1H
InChI key
SLRDPIGTFZQIPD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1067795
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1067795
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)