주요 문서
ENAH039FDBF3
Enamine
1-phenylbut-3-en-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.22
MDL number:
Iupac Name
1-phenyl-3-buten-1-amine
Inchi Code
1S/C10H13N/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h2-5,7-8,10H,1,6,11H2
InChI key
FAOYSBDLLGZOKF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104351
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104351
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)