주요 문서
ENAH039FDB07
Enamine
3-aminopyrrolidine-3-carboxylic acid dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.07
MDL number:
Iupac Name
3-aminopyrrolidine-3-carboxylic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N2O2.2ClH/c6-5(4(8)9)1-2-7-3-5;;/h7H,1-3,6H2,(H,8,9);2*1H
InChI key
QSEXWEVETNRNPY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187134
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187134
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)