주요 문서
ENAH039FDA60
Enamine
2,2-difluoro-2-(pyridin-3-yl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.12
MDL number:
Iupac Name
difluoro(3-pyridinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H5F2NO2/c8-7(9,6(11)12)5-2-1-3-10-4-5/h1-4H,(H,11,12)
InChI key
AKIMTELMZIXCAV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-151620
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-151620
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)