주요 문서
ENAH039FDA49
Enamine
(2-cyanothiophen-3-yl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.97
MDL number:
Iupac Name
2-cyano-3-thienylboronic acid
Inchi Code
1S/C5H4BNO2S/c7-3-5-4(6(8)9)1-2-10-5/h1-2,8-9H
InChI key
RFWCHPVGCQCEQB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-148169
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-148169
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)