주요 문서
ENAH039FD96E
Enamine
3-chloroisoquinoline-4-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.62
MDL number:
mp
120-125
Iupac Name
3-chloro-4-isoquinolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H6ClNO/c11-10-9(6-13)8-4-2-1-3-7(8)5-12-10/h1-6H
InChI key
HMSMGFVSFVMHFQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112540
Melting Point
120-125
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112540
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)