주요 문서
ENAH0385DD3B
Enamine
8-aminoisoquinoline-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.19
MDL number:
Iupac Name
8-aminoisoquinoline-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O2/c11-9-2-1-7(10(13)14)6-3-4-12-5-8(6)9/h1-5H,11H2,(H,13,14)
InChI key
BFNMFLWKYODNIA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-800002
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-800002
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)