주요 문서
ENAH038593D4
Enamine
3-cyclopropyl-2,2-dimethylpropanal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
126.2
MDL number:
Iupac Name
3-cyclopropyl-2,2-dimethylpropanal
Inchi Code
1S/C8H14O/c1-8(2,6-9)5-7-3-4-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI key
FLSQEJRHEADYHP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-785290
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-785290
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)