주요 문서
ENAH03858BC5
Enamine
2-(3-amino-5-methyl-1H-pyrazol-1-yl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.17
MDL number:
Iupac Name
2-(3-amino-5-methyl-1H-pyrazol-1-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C6H10N4O/c1-4-2-5(7)9-10(4)3-6(8)11/h2H,3H2,1H3,(H2,7,9)(H2,8,11)
InChI key
FMGSYWXMDFXXLN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-783369
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-783369
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)