주요 문서
ENAH03856A5E
Enamine
2-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)ethan-1-amine; trifluoroacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
303.24
MDL number:
Iupac Name
2-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)ethan-1-amine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C10H11N3O.C2HF3O2/c11-7-6-9-12-10(13-14-9)8-4-2-1-3-5-8;3-2(4,5)1(6)7/h1-5H,6-7,11H2;(H,6,7)
InChI key
ATAUUNRBULCRAP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
O=C(O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-762870
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-762870
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)