주요 문서
ENAH03856866
Enamine
3-cyclopropyl-3-methylmorpholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
141.21
MDL number:
Iupac Name
3-cyclopropyl-3-methylmorpholine
Inchi Code
1S/C8H15NO/c1-8(7-2-3-7)6-10-5-4-9-8/h7,9H,2-6H2,1H3
InChI key
JYWQUNJJKAOYAR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746893
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)