주요 문서
ENAH03856832
Enamine
1-(2,2-difluorocyclopropyl)propan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
134.13
MDL number:
Iupac Name
1-(2,2-difluorocyclopropyl)propan-2-one
Inchi Code
1S/C6H8F2O/c1-4(9)2-5-3-6(5,7)8/h5H,2-3H2,1H3
InChI key
TYIMWMQOIZOOAS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755307
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)