주요 문서
ENAH038567EA
Enamine
N-(prop-2-yn-1-yl)cyclopropanesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.21
MDL number:
Iupac Name
N-(2-propynyl)cyclopropanesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H9NO2S/c1-2-5-7-10(8,9)6-3-4-6/h1,6-7H,3-5H2
InChI key
OZPGPFBXJACUTA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-754710
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-754710
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)