주요 문서
ENAH038567C5
Enamine
3-(oxan-2-yl)prop-2-yn-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.2
MDL number:
Iupac Name
3-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)prop-2-yn-1-amine
Inchi Code
1S/C8H13NO/c9-6-3-5-8-4-1-2-7-10-8/h8H,1-2,4,6-7,9H2
InChI key
LPCMPTYOUYGWQC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-754580
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-754580
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)