주요 문서
ENAH038566F3
Enamine
5-amino-1-[(3-chlorophenyl)methyl]-1,2-dihydropyridin-2-one hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
271.15
MDL number:
Iupac Name
5-amino-1-(3-chlorobenzyl)pyridin-2(1H)-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H11ClN2O.ClH/c13-10-3-1-2-9(6-10)7-15-8-11(14)4-5-12(15)16;/h1-6,8H,7,14H2;1H
InChI key
PHQUVFCRPFHNPG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755099
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755099
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)