주요 문서
ENAH03856565
Enamine
4-(1,4-dioxan-2-yl)piperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.24
MDL number:
Iupac Name
4-(1,4-dioxan-2-yl)piperidine
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c1-3-10-4-2-8(1)9-7-11-5-6-12-9/h8-10H,1-7H2
InChI key
MQQGENHQDYYHHM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729634
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729634
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)