주요 문서
ENAH0385641E
Enamine
5-formyl-1-methyl-1H-imidazole-2-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
135.13
MDL number:
Iupac Name
5-formyl-1-methyl-1H-imidazole-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H5N3O/c1-9-5(4-10)3-8-6(9)2-7/h3-4H,1H3
InChI key
MJSCHMRRKXGSPD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719431
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719431
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)