주요 문서
ENAH03856405
Enamine
methyl 5,6,7,8-tetrahydro-1,6-naphthyridine-4-carboxylate dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
265.14
MDL number:
Iupac Name
methyl 5,6,7,8-tetrahydro-1,6-naphthyridine-4-carboxylate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12N2O2.2ClH/c1-14-10(13)7-2-5-12-9-3-4-11-6-8(7)9;;/h2,5,11H,3-4,6H2,1H3;2*1H
InChI key
IJUNVXXYGQWSBM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736667
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736667
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)