주요 문서
ENAH0385639C
Enamine
tert-butyl 3-(2-methoxyethyl)piperazine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
244.33
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-methoxyethyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H24N2O3/c1-12(2,3)17-11(15)14-7-6-13-10(9-14)5-8-16-4/h10,13H,5-9H2,1-4H3
InChI key
JVRFUAIQPLFAGT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716239
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716239
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)